Principaux documents
RIE156324996
Rieke Metals, Inc.
3-thiomorpholinomethyl-3'-trifluoromethylbenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.42
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-(4-thiomorpholinylmethyl)phenyl][3-(trifluoromethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H18F3NOS/c20-19(21,22)17-6-2-5-16(12-17)18(24)15-4-1-3-14(11-15)13-23-7-9-25-10-8-23/h1-6,11-12H,7-10,13H2
Clé InChI
MQMSNZQSIXQJIK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0700-44