Principaux documents
RIE156324721
Rieke Metals, Inc.
2,4-difluoro-3'-morpholinomethyl benzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
317.34
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(2,4-difluorophenyl)[3-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H17F2NO2/c19-15-4-5-16(17(20)11-15)18(22)14-3-1-2-13(10-14)12-21-6-8-23-9-7-21/h1-5,10-11H,6-9,12H2
Clé InChI
HDBHXFWGBAXLEB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6125-0100-58