Principaux documents
RIE156324354
Rieke Metals, Inc.
3-fluoro-4'-pyrrolidinomethyl benzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
283.35
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-fluorophenyl)[4-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C18H18FNO/c19-17-5-3-4-16(12-17)18(21)15-8-6-14(7-9-15)13-20-10-1-2-11-20/h3-9,12H,1-2,10-11,13H2
Clé InChI
UHAFFNNGBHASAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0300-22