Principaux documents
RIE156324272
Rieke Metals, Inc.
cyclopropyl 4-(morpholinomethyl)phenyl ketone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.32
Numéro MDL:
Iupac Name
cyclopropyl[4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c17-15(14-5-6-14)13-3-1-12(2-4-13)11-16-7-9-18-10-8-16/h1-4,14H,5-11H2
Clé InChI
IUWLNNWDEVXWPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0101-00