Principaux documents
RIE156323130
Rieke Metals, Inc.
2-(3,4-Dimethoxybenzoyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3,4-dimethoxyphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO3/c1-17-12-7-6-10(9-13(12)18-2)14(16)11-5-3-4-8-15-11/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
CUTYZBYXXYWWHB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5570-53