Principaux documents
RIE156323052
Rieke Metals, Inc.
4'-morpholinomethyl-2-thiomethylbenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.45
Numéro MDL:
Iupac Name
[2-(methylsulfanyl)phenyl][4-(4-morpholinylmethyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C19H21NO2S/c1-23-18-5-3-2-4-17(18)19(21)16-8-6-15(7-9-16)14-20-10-12-22-13-11-20/h2-9H,10-14H2,1H3
Clé InChI
SSCSHHNTXFSNHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6124-0100-14