Principaux documents
RIE156323015
Rieke Metals, Inc.
3-Bromophenyl cyclohexyl ketone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(cyclohexyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H15BrO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h4,7-10H,1-3,5-6H2
Clé InChI
GRGMCJWVYXIIKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-04-18