Principaux documents
RIE156323005
Rieke Metals, Inc.
cyclopentyl 3,4,5-trifluorophenyl ketone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
cyclopentyl(3,4,5-trifluorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H11F3O/c13-9-5-8(6-10(14)11(9)15)12(16)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
FYXPUDXFIZXSBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6123-03-61