Principaux documents
RIE156322821
Rieke Metals, Inc.
2,2-dimethyl-4'-thiomethylbutyrophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,2-dimethyl-1-[4-(methylsulfanyl)phenyl]-1-butanone
Inchi Code
1S/C13H18OS/c1-5-13(2,3)12(14)10-6-8-11(15-4)9-7-10/h6-9H,5H2,1-4H3
Clé InChI
CKRTZRDRIZZJAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6121-15