Principaux documents
RIE156322800
Rieke Metals, Inc.
2',4'-Dichloro-3,3-dimethylbutyrophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,4-dichlorophenyl)-3,3-dimethyl-1-butanone
Inchi Code
1S/C12H14Cl2O/c1-12(2,3)7-11(15)9-5-4-8(13)6-10(9)14/h4-6H,7H2,1-3H3
Clé InChI
QIDAAQJJATXHQS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6120-54