Principaux documents
RIE156322760
Rieke Metals, Inc.
3-[(4-Methoxyphenyl)methyl]cyclohexanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(4-methoxybenzyl)cyclohexanone
Inchi Code
1S/C14H18O2/c1-16-14-7-5-11(6-8-14)9-12-3-2-4-13(15)10-12/h5-8,12H,2-4,9-10H2,1H3
Clé InChI
HRUCIIVYHABPSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow oil
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/6118