Principaux documents
RIE156322487
Rieke Metals, Inc.
3-(2-Cyanobenzoyl)-2-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.25
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-methoxy-3-pyridinyl)carbonyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c1-18-14-12(7-4-8-16-14)13(17)11-6-3-2-5-10(11)9-15/h2-8H,1H3
Clé InChI
IJRUSEGUMGMVOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5586