Principaux documents
RIE156322417
Rieke Metals, Inc.
2-(2,5-Dimethoxybenzoyl)oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,5-dimethoxyphenyl)(1,3-oxazol-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-15-8-3-4-10(16-2)9(7-8)11(14)12-13-5-6-17-12/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
ROPHQAMQKMBAQD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5572-51