Principaux documents
RIE156322384
Rieke Metals, Inc.
2-(3-Phenoxybenzoyl)oxazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-oxazol-2-yl(3-phenoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H11NO3/c18-15(16-17-9-10-19-16)12-5-4-8-14(11-12)20-13-6-2-1-3-7-13/h1-11H
Clé InChI
BAUVHIVHPDOGEV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5572-27