Principaux documents
RIE156322325
Rieke Metals, Inc.
2-(2,6-Dimethylbenzoyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,6-dimethylphenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H13NO/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)14(16)12-8-3-4-9-15-12/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
DDPYTYVJXIMTST-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5570-58