Key Documents
RIE156321326
Rieke Metals, Inc.
3-Bromo-3',5'-dimethyl-4'-methoxybenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromophenyl)(4-methoxy-3,5-dimethylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H15BrO2/c1-10-7-13(8-11(2)16(10)19-3)15(18)12-5-4-6-14(17)9-12/h4-9H,1-3H3
Clé InChI
KWFIRZWGVDVOOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Light yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5198-18