Principaux documents
RIE156320951
Rieke Metals, Inc.
4-Iodo-3'-methylbenzophenone
About This Item
Poids moléculaire :
322.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(4-iodophenyl)(3-methylphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H11IO/c1-10-3-2-4-12(9-10)14(16)11-5-7-13(15)8-6-11/h2-9H,1H3
Clé InChI
JYRWERDOVMPFEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5212-22