Documents
RIE156320667
Rieke Metals, Inc.
4-Acetoxy-4'-butylbenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.37
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(4-butylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C19H20O3/c1-3-4-5-15-6-8-16(9-7-15)19(21)17-10-12-18(13-11-17)22-14(2)20/h6-13H,3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DESPSXZQBVIHMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5177-35c