Principaux documents
RIE156320630
Rieke Metals, Inc.
3-Acetoxy-2',5'-dimethylbenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(2,5-dimethylbenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C17H16O3/c1-11-7-8-12(2)16(9-11)17(19)14-5-4-6-15(10-14)20-13(3)18/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
YQCNSUPKPLGESS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5176-57