Key Documents
RIE156320537
Rieke Metals, Inc.
2-Acetoxy-4'-propoxybenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.34
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-propoxybenzoyl)phenyl acetate
Inchi Code
1S/C18H18O4/c1-3-12-21-15-10-8-14(9-11-15)18(20)16-6-4-5-7-17(16)22-13(2)19/h4-11H,3,12H2,1-2H3
Clé InChI
RTKQURPJYJBGKY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5175-36b