Principaux documents
RIE156319232
Rieke Metals, Inc.
2,6-dimethyl-4'-methoxybenzophenone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.3
Numéro MDL:
Iupac Name
(2,6-dimethylphenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-11-5-4-6-12(2)15(11)16(17)13-7-9-14(18-3)10-8-13/h4-10H,1-3H3
Clé InChI
NTZUHDIHULSBCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5051-29