Principaux documents
RIE156318942
Rieke Metals, Inc.
cis-4-[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Poids moléculaire :
325.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[2-(4-bromophenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H17BrO3/c16-13-7-5-11(6-8-13)14(17)9-10-1-3-12(4-2-10)15(18)19/h5-8,10,12H,1-4,9H2,(H,18,19)/t10-,12+
Clé InChI
UQBNQQLWXYCNJS-KLPPZKSPSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18519-19