Principaux documents
RIE156318940
Rieke Metals, Inc.
cis-4-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-oxoethyl]cyclohexane-1-carboxylic acid
All chiral compounds contain a mixture of enantiomers i.e. not chirally pure.
About This Item
Poids moléculaire :
276.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-[2-(4-methoxyphenyl)-2-oxoethyl]cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H20O4/c1-20-14-8-6-12(7-9-14)15(17)10-11-2-4-13(5-3-11)16(18)19/h6-9,11,13H,2-5,10H2,1H3,(H,18,19)/t11-,13+
Clé InChI
LNNJSFXWTHGRAD-BJHJDKERSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/18519-07