Principaux documents
RIE156317651
Rieke Metals, Inc.
Ethyl 3,4,5-trimethoxybenzoylformate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl oxo(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C13H16O6/c1-5-19-13(15)11(14)8-6-9(16-2)12(18-4)10(7-8)17-3/h6-7H,5H2,1-4H3
Clé InChI
AXRCXDFRVQRVDY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/14122