Principaux documents
PRIH93ED7A72
Princeton BioMolecular Research, Inc.
methyl 6-nitroquinoline-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-nitro-2-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H8N2O4/c1-17-11(14)10-4-2-7-6-8(13(15)16)3-5-9(7)12-10/h2-6H,1H3
Clé InChI
CUJMOCFFAPUMHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR002855