Principaux documents
PRIH11AAF31F
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-chloro-2-(methylsulfonyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-4-carboxamide
About This Item
Poids moléculaire :
379.75
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-2-(methylsulfonyl)-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-4-pyrimidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H9ClF3N3O3S/c1-24(22,23)12-18-6-8(14)10(20-12)11(21)19-9-5-3-2-4-7(9)13(15,16)17/h2-6H,1H3,(H,19,21)
Clé InChI
IKKYIYUGRDLJNV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR278687
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :