Principaux documents
PRIH049B2FAF
Princeton BioMolecular Research, Inc.
[1,3']Bipiperidinyl-1'-yl-acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.32
Numéro MDL:
Iupac Name
2-([1,3'-bipiperidin]-1'-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H22N2O2/c15-12(16)10-13-6-4-5-11(9-13)14-7-2-1-3-8-14/h11H,1-10H2,(H,15,16)
Clé InChI
NZMQNNMDBXZDLY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
N/A
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR221403