Key Documents
PRI424051476
Princeton BioMolecular Research, Inc.
4-Allyloxy-benzo[b]thiophene-6-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.28
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(allyloxy)-1-benzothiophene-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O3S/c1-2-4-15-10-6-8(12(13)14)7-11-9(10)3-5-16-11/h2-3,5-7H,1,4H2,(H,13,14)
Clé InChI
UGPJVTCMUQQYOK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR114804