Principaux documents
PRI424049974
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-oxo-3-(3-oxopiperazin-1-yl)propanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-oxo-3-(3-oxo-1-piperazinyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C7H9N3O2/c8-2-1-7(12)10-4-3-9-6(11)5-10/h1,3-5H2,(H,9,11)
Clé InChI
QNBBADIBRBOBKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR041370