Principaux documents
PRI424049051
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-phenylquinoxaline-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.26
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-phenyl-2-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H10N2O2/c18-15(19)14-13(10-6-2-1-3-7-10)16-11-8-4-5-9-12(11)17-14/h1-9H,(H,18,19)
Clé InChI
GUTASBJYGXIWLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR013457