Principaux documents
PRI424048934
Princeton BioMolecular Research, Inc.
5-bromo-2-(methylsulfonyl)pyrimidine-4-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-(methylsulfonyl)-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O2S/c1-13(11,12)6-9-3-4(7)5(2-8)10-6/h3H,1H3
Clé InChI
MMFDKYSVUXQWJB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR009369