Principaux documents
PRI424048809
Princeton BioMolecular Research, Inc.
3-(5-(3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl)aniline
About This Item
Poids moléculaire :
255.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[5-(3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]aniline
Inchi Code
1S/C14H10FN3O/c15-11-5-1-4-10(7-11)14-17-13(18-19-14)9-3-2-6-12(16)8-9/h1-8H,16H2
Clé InChI
AMUUPRNCRMHWCV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR007380