Principaux documents
PRI424048143
Princeton BioMolecular Research, Inc.
2-amino-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.66
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11NO3.ClH/c11-6-8(12)7-1-2-9-10(5-7)14-4-3-13-9;/h1-2,5H,3-4,6,11H2;1H
Clé InChI
QQOCJGFHQBCQNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR001207