Principaux documents
SX1244P
Supelco
Acide sulfurique solution
for Babcock Milk Test
Synonyme(s) :
Sulfuric acid solution, acid
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116116
Numéro de classement CE :
231-639-5
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
90.5-92.8%
Forme
liquid
Durée de conservation
24 mo. (from manufacture date)
Technique(s)
Babcock Milk Test: suitable
Couleur
APHA: ≤30
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
Point d'ébullition
335 °C/1013 hPa
Pf
-20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
for Babcock Milk Test
Remarque sur l'analyse
Assay90.5-92.8%Color (APHA)30 maxExpiration dateExp. 24 months from manufacturing dateFormClear liquidSpecific Gravity at 20/4°C1.820-1.830
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable