Principaux documents
SCGVU05RE
Millipore
Unité de filtration sous vide Stericup-GV, stérile
500 mL process volume, 0.22 µm pore size, PVDF membrane, pkg of 12, radio-sterilized
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVDF membrane
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Stericup®
Paramètres
45 °C max. temp.
500 mL process volume
500 mL sample volume
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
263 mm
Diamètre
12.5 cm
Diam. du filtre
73 mm
Surface de filtration
40 cm2
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
Raccords
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Flacon de 500 ml avec bouchon
Le système de filtration sous vide Stericup® constitue le procédé jetable et à usage unique le plus efficace pour la préparation de milieux de culture stériles. Il associe une unité de filtration Steritop et un flacon de réception en un dispositif permettant de traiter et de stocker des volumes de 150 ml à 1000 ml dans un format prêt à l′emploi et à usage unique. La conception facile à saisir de son flacon et son profil équilibré améliorent la stabilité durant la filtration dans les hottes à flux laminaire étroites. L′étiquetage et l′emballage pratiques facilitent l′ouverture et le suivi de chaque dispositif. Le fond du flacon de réception est légèrement en retrait, ce qui vous permet d′empiler aisément les flacons bouchés après filtration et de maximiser votre précieux espace de réfrigération. Vous pouvez également utiliser les filtres Steritop pour flacons avec vos propres fioles ou flacons stériles.
Caractéristiques et avantages
La membrane Millipore Express PLUS permet d′obtenir les débits les plus élevés et une faible fixation des protéines pour minimiser l′adsorption et la perte de protéines, qui affectent la performance en aval et les coûts
La membrane Durapore à fixation ultra faible des protéines produit une adsorption et une perte de protéines minimales
L′emballage ajusté, la poche à ouverture facile et la conception des étiquettes rendent le stockage, l′ouverture et le suivi de vos dispositifs faciles et efficaces
La base stable et la préhension facile du dispositif Stericup permettent à l′utilisateur d′effectuer confortablement toutes les étapes de sa procédure sous une hotte à flux laminaire
Le fond légèrement en retrait des flacons de réception Stericup permet de les empiler facilement dans les espaces réfrigérés
Applications
Stérilisation des solutions aqueuses (150 ml à 1 litre) ; filtration stérilisante de milieux de culture et de tampons avec des protéines de grande valeur ou des composants à petites molécules.
Application
Volume de traitement de 500 ml, pores de 0,22 µm, membrane en polyéthersulfone, pack de 12, radiostérilisé
Principe
Sous vide
Forme physique
Code couleurs : Transparent avec adaptateur bleu
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Rayonnement Gamma
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany