Documents
PX1690
Supelco
1,2-Propanediol
Synonyme(s) :
1,2-Propanediol, Propylene Glycol, 1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-338-0
Pression de vapeur
0.11 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.43
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
188 °C/1013 hPa
Pf
-59 °C
Température de transition
flash point 99 °C
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup