Documents
PX0397
Supelco
Acide perchlorique
OmniTrace
Synonyme(s) :
PCA
About This Item
Formule linéaire :
HClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniTrace®
Point d'ébullition
198.7 °C/1013 hPa
Pf
-18 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clé InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
OmniTrace
PX0397-1 and PX0397-2 are packaged in poly coated glass bottles
Informations légales
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1