NE1004
Anti-Apolipoprotein E Mouse mAb (E6D7)
liquid, clone E6D7, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-ApoE
655,00 $
About This Item
655,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
E6D7, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Ne doit pas réagir avec
mouse, rabbit
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APOE(348)
Description générale
Immunogène
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1:100-1:1000)
Immunoprecipitation (see comments)
Frozen Sections (1:100-1:10,000)
Paraffin Sections (1:100-1:10,000, formic acid or heat pre-treatment required)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Brain tissue, serum
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable