Key Documents
NA18/150
Millipore
Vanne NovAseptic®, actionneur manuel en plastique
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
eCl@ss :
37051001
Matériaux
plastic handle (Oilon)
stainless steel cover (EN 1.4305/ASTM 303)
stainless steel indicator (SS 2346)
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovAseptic®
Paramètres
pressure range at -1-10 bar
temp. range at 0-70 °C
Poids
0.4 kg (0.88 lb)
Application
Le corps de vanne et la membrane appliqués peuvent avoir des limites de température et/ou de pression nominale différentes. C'est le composant le plus faible du produit assemblé qui définit les limites de température et/ou de pression nominale maximales.
Autres remarques
Actionneur, manuel
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany