Documents
MSNU030
Millipore
Plaque de filtration MultiScreen-PCR96
Purification of PCR products
Synonyme(s) :
Montage PCR Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.15
Matériaux
flat bottom wells
polystyrene
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
MultiScreen®
Paramètres
100 μL sample volume (per well)
Technique(s)
DNA purification: suitable
PCR: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume maximum des puits
300 μL
Volume de travail
150-300 μL
Dimension de pores
pore sizeproprietary
Application(s)
sample preparation
Type de liaison
low binding surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est une technique fondamentale très efficace en biologie moléculaire. Elle offre un moyen rapide et efficace d'amplifier des séquences spécifiques d'ADN ou d'ARN à partir d'acides nucléiques provenant de différentes sources, en utilisant des procédés enzymatiques en laboratoire. Nous disposons d'une gamme étendue de consommables et d'équipements de PCR, conçus pour faciliter chaque étape de vos procédures de travail liées à la PCR. Les plaques de filtration MultiScreen-PCR96 peuvent être utilisées pour purifier les produits de la PCR afin de les utiliser dans d'autres applications en aval.
Application
La plaque de filtration MultiScreen-PCR96 convient aux applications suivantes :
  • essais de liaison récepteur/ligand
  • préparation d'échantillons
  • dosages enzymatiques avec précipitation
  • purification d'ADN
  • réaction en chaîne par polymérase (PCR)
  • purification des produits de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour l'analyse des mutations
  • purification des produits de la PCR pour la mesure des répétitions de la séquence CAG
  • purification des produits de la PCR pour le séquençage
Caractéristiques et avantages
Membrane brevetée
Composants
Réactifs non inclus
Forme physique
Code couleur : Transparent
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : Oui
Domaine de recherche
Dosages
Acides nucléiques
Protéines
Informations légales
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Loss, mutation and deregulation of L3MBTL4 in breast cancers
Klouche LA, et al.
Molecular Cancer (2010)
Young-Joo Kim et al.
International journal of cancer, 143(12), 3155-3168 (2018-07-11)
Somatic mutations in the telomerase reverse transcriptase (TERT) promoter are related to telomerase activation and frequently occur at two hot spots located at -124 and -146 bp relative to the start codon in various cancers. Here, we investigated the occurrence
Wooseok Im et al.
Scientific reports, 5, 16887-16887 (2015-11-21)
Mutant huntingtin (mHtt) aggregation in the nucleus is the most readily apparent phenotype and cause of neuronal death in Huntington's disease (HD). Inhibiting mHtt aggregation reduces cell death in the brain and is thus a promising therapeutic approach. The results