MABS1697
Anti-WISP-3 Antibody, clone 13C4.1
clone 13C4.1, from mouse
Synonyme(s) :
WNT1-inducible-signaling pathway protein 3, CCN family member 6, WISP-3
570,00 $
About This Item
570,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13C4.1, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCN6(8838)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected WISP-3 in 10 µg of rat kidney tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1