MABN757
Anti-Beta-glucosidase 2 (GBA2) Antibody, clone 4A12
clone 4A12, from rat
Synonyme(s) :
Non-lysosomal glucosylceramidase, Beta-glucocerebrosidase 2, Beta-glucosidase 2, Glucosylceramidase 2, NLGase
535,00 $
About This Item
535,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A12, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Gba2(230101)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected beta-glucosidase 2 (GBA2) in isolated embryonic mouse hippocampal neurons, but not astrocytes (Körschen, H.G., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(5):3381-3393).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HA-tagged mouse beta-glucosidase 2 exogenously expressed in HEK293 cells, as well endogenous beta-glucosidase 2 in testis tissue samples from wild-type, but not Gba2-knock mice (Körschen, H.G., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(5):3381-3393).
Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected beta-glucosidase 2 (GBA2) in mouse brain tissue sections.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable