MABF2212
Anti-SARS-CoV Nsp8 Antibody, clone 5A10
Synonyme(s) :
Nonstructural protein NS8, ORF8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5A10, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 14 kDa
observed mol wt ~22 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
virus
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
vaccinia virus ... orf8(43740577)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting with recombinant SARS-CoV-2 Nsp8 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected recombinant SARS-CoV-2 Nsp8 protein.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nsp8 in Western Blotting applications (Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366(2):293-303).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected NSP8 in Immunofluorescence applications (Kumar, P., et al. (2007). Virology. 366(2):293-303).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable