MABE160
Anti-E2F4 Antibody, clone LLF4-2
clone LLF4-2, from mouse
Synonyme(s) :
Transcription factor E2F4, E2F-4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LLF4-2, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F4(1874)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected E2F4 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable