MABE1529
Anti-BRD7 Antibody, clone BRM 2D3
clone BRM203, from rat
Synonyme(s) :
BRD7, Bromodomain-containing protein 7, 75 kDa bromodomain protein, Protein CELTIX-1
476,00 $
About This Item
476,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BRM203, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BRD7(29117)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated BRD7 from H1299 cell lysate (Courtesy of Thomas Dobner, Institut fur Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universitat Regensburg, D-93053 Regensburg, Germany).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BRD7 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable