MABD90
Anti-HLA-DRB1 Antibody, clone DJ9
clone DJ9, from mouse
Synonyme(s) :
Major histocompatibility complex, class II, DRB1, DRB1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
DJ9, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HLA-DRB1(3123)
Description générale
The previously assigned protein identifier Q5Y7A7 has been merged into P01911. Full details can be found on the UniProt database.
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Stem Cell Research
Immunological Signaling
Mesenchymal Stem Cells
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Daudi cell lysates
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable