MAB5276
Anti-Endorphin β Antibody, clone 3-E7
clone 3-E7, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-ACTH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3-E7, monoclonal
Espèces réactives
pig, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POMC(5443)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Hormones & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable