Key Documents
MAB1582
Sigma-Aldrich
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, carbohydrate epitope, clone Cat-316
ascites fluid, clone Cat-316, Chemicon®
Synonyme(s) :
CSPG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Cat-316, monoclonal
Espèces réactives
feline, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Chondroitin sulfate proteoglycan (CSPG), carbohydrate epitope
Immunogène
Epitope: carbohydrate epitope
Feline brain proteoglycans
Application
Anti-Chondroitin Sulfate Proteoglycan Antibody, carbohydrate epitope, clone Cat-316 is an antibody against Chondroitin Sulfate Proteoglycan for use in IP, WB, IC, IH.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunohistochimie : 1:70,000 on 4% paraformaldehyde fixed frozen tissue.
Immunocytochimie : 1:2,500 on primary cultures of neurons.
Immunoblotting :
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Forme physique
En solution avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver à -20 °C, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois maximum. Avoid repeated freeze/thaw cycles
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Satomi Nadanaka et al.
Biomolecules, 10(11) (2020-11-05)
The chondroitin sulfate (CS)-rich dense extracellular matrix surrounding neuron cell bodies and proximal dendrites in a mesh-like structure is called a perineuronal net (PNN). CS chains in PNNs control neuronal plasticity by binding to PNN effectors, semaphorin-3A (Sema3A) and orthodenticle
Shinji Miyata et al.
Frontiers in integrative neuroscience, 12, 3-3 (2018-02-20)
Aggrecan, a chondroitin sulfate (CS) proteoglycan, forms lattice-like extracellular matrix structures called perineuronal nets (PNNs). Neocortical PNNs primarily ensheath parvalbumin-expressing inhibitory neurons (parvalbumin, PV cells) late in brain development. Emerging evidence indicates that PNNs promote the maturation of PV cells
Hiroshi Ueno et al.
IBRO reports, 4, 22-37 (2018-08-24)
Specific regions of the cerebral cortex are highly plastic in an organism's lifetime. It is thought that perineuronal nets (PNNs) regulate plasticity, but labeling for Wisteria floribunda agglutinin (WFA), which is widely used to detect PNNs, is observed throughout the
De-Lai Zhao et al.
Molecular medicine reports, 22(4), 2637-2644 (2020-09-19)
Chondrocytes in injured cartilage tissue are susceptible to mechanical loading; mechanical overloading can induce cartilage degeneration. The aim of the present study was to investigate whether mechanical loading can regulate chondrocyte degeneration and angiogenesis via the tissue inhibitor of matrix
Guixin Zhang et al.
The Journal of comparative neurology, 522(9), 2209-2229 (2013-12-21)
Disability following spinal cord injury is due to failure of axon regeneration, which has been ascribed to environmental factors in the central nervous system and a developmental loss of intrinsic growth capacity in neurons. Recently, the receptor-like protein tyrosine phosphatases