MAB13429
Anti-TIMP-1 Antibody, clone 102D1
clone 102D1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
102D1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TIMP1(7076)
Spécificité
Cellular Localization:
Cytoplasmic
Immunogène
Application
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry: Formalin-fixed, paraffin-embedded tissues: 1-2 μg/mL for 30 min. at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: Cytotrophoblastic columns, the endothelial and fibroblastic stromal cells of villi, and the large decidualized cells of decidual membrane in placenta1.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable