Principaux documents
GA631321
Millipore
Quikscale® Column GAP 630 x 550
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
316 stainless steel flow cell
316L stainless steel surface (external)
904L stainless steel bed support (Porostar SST)
EPDM rubber seal
acrylic column tube
acrylic surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
Niveau de qualité
Paramètres
2-30 °C temp. range
3 bar max. inlet pressure (43.5 psi)
Technique(s)
protein purification: suitable
Hauteur
550 mm
Longueur
55.1 cm (21.7 in.)
Surface
3117 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
10-500 mm
Volume du lit
3.1-156 L
Diamètre
63 cm (24.8 in.)
Raccords
3/4 in. sanitary clamp (1 in. diameter flange)
Informations légales
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany